SLW1519/04
Pyrex® Media-Lab Bottles, amber glass, with-out cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 100 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1519/04
About This Item
Javasolt termékek
material
round amber glass bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (GL45)
Jellemzők
graduations
without cap
with printed trace code
without pouring ring
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1519/04
H
100 mm
testátmérő
56 mm
kapacitás
100 mL
Általános leírás
- Bottles only. Supplied without cap or pouring ring
- Complies with ISO 4796
- Manufactured from amber-coated borosilicate glass
- UV absorbent up to 500 nm
- Ideal for storage of light sensitive materials
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)