Fontos dokumentumok
SLW1519/08
Pyrex® Media-Lab Bottles, amber glass, with-out cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 500 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1519/08
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
H:
176 mm
testátmérő:
86 mm
kapacitás:
500 mL
material:
round amber glass bottle
Jellemzők:
graduations
without cap
with printed trace code
without pouring ring
kiszerelés:
pack of 10 ea
material
round amber glass bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (GL45)
Jellemzők
graduations
without cap
with printed trace code
without pouring ring
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1519/08
H
176 mm
testátmérő
86 mm
kapacitás
500 mL
Általános leírás
  • Bottles only. Supplied without cap or pouring ring
  • Complies with ISO 4796
  • Manufactured from amber-coated borosilicate glass
  • UV absorbent up to 500 nm
  • Ideal for storage of light sensitive materials
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)