Fontos dokumentumok
SLW1519/02
Pyrex® Media-Lab Bottles, amber glass, with-out cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 50 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1519/02
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
Anyagok
round amber glass bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (GL32)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations
without cap
with printed trace code
without pouring ring
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1519/02
Magasság
88 mm
testátmérő
46 mm
kapacitás
50 mL
Általános leírás
  • Bottles only. Supplied without cap or pouring ring
  • Complies with ISO 4796
  • Manufactured from amber-coated borosilicate glass
  • UV absorbent up to 500 nm
  • Ideal for storage of light sensitive materials
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)