SLW1519/18
Pyrex® Media-Lab Bottles, amber glass, with-out cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 10000 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1519/18
About This Item
Javasolt termékek
material
round amber glass bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (GL45)
Jellemzők
graduations
without cap
with printed trace code
without pouring ring
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1519/18
H
410 mm
testátmérő
227 mm
kapacitás
10000 mL
Általános leírás
- Bottles only. Supplied without cap or pouring ring
- Complies with ISO 4796
- Manufactured from amber-coated borosilicate glass
- UV absorbent up to 500 nm
- Ideal for storage of light sensitive materials
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)