Fontos dokumentumok
SLW1015/26D
Pyrex® Berzelius beakers, graduated, tall form with spout, with printed trace code
2000 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1015/26D
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
Jellemzők
graduated
gyártó/kereskedő neve
1015/26D
SciLabware
H
240 mm
külső átmérő
120 mm
kapacitás
2000 mL
Általános leírás
  • Complies with ISO 3819 and DIN 12331
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • Tall form with spout
  • White graduations and marking spot
Tulajdonságok és előnyök
• Complies with ISO 3819 and DIN 12331• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Tall form with spout• Printed with Trace Code for downloadable batch certificate• White graduations and marking spot• Graduations are approximate
Egyéb megjegyzések
Browse all glass beakers
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)