Merck
SIK2701-10
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Azobenzenetetracarboxylic acid - TAZBH4
≥97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H10N2O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
358.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Teszt
≥97%
Jogi információk
Product of SiKEMIA
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)