Merck
SIK2110-10
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetrakis(4-carboxyphenyl)benzene - H4TCPB
≥97%
Méret kiválasztása
250 MG
96 400,00 Ft
1 G
276 000,00 Ft
96 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 MG
96 400,00 Ft
1 G
276 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H22O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
558.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
96 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
≥97%
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)c2c(cc(c(c2)c5ccc(cc5)C(=O)O)c4ccc(cc4)C(=O)O)c3ccc(cc3)C(=O)O
InChI
1S/C34H22O8/c35-31(36)23-9-1-19(2-10-23)27-17-29(21-5-13-25(14-6-21)33(39)40)30(22-7-15-26(16-8-22)34(41)42)18-28(27)20-3-11-24(12-4-20)32(37)38/h1-18H,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRTQKANXPMBQCX-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Product of SiKEMIA
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)