Merck
QBD10571
Sigma-Aldrich
Azido-dPEG ®24-TFP ester
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C57H101F4N3O26
Molekulatömeg:
1320.41
UNSPSC kód:
51171641
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F
InChI
1S/C57H101F4N3O26/c58-52-51-53(59)56(61)57(55(52)60)90-54(65)1-3-66-5-7-68-9-11-70-13-15-72-17-19-74-21-23-76-25-27-78-29-31-80-33-35-82-37-39-84-41-43-86-45-47-88-49-50-89-48-46-87-44-42-85-40-38-83-36-34-81-32-30-79-28-26-77-24-22-75-20-18-73-16-14-71-1
Tulajdonságok és előnyök
Azido-dPEG ®₂₄-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by using copper-catalyzed "click" chemistry with the azide to react with terminal alkynes or strained alkynes and by reaction of the TFP ester with a primary amine.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)