Merck
QBD11224
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®24-amido-DBCO
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C71H118BrN3O27
Molekulatömeg:
1525.60
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCC(N1C(C=CC=C2)=C2C#CC(C=CC=C3)=C3C1)=O)=O)=O
InChI
1S/C71H118BrN3O27/c72-63-70(77)74-14-16-80-18-20-82-22-24-84-26-28-86-30-32-88-34-36-90-38-40-92-42-44-94-46-48-96-50-52-98-54-56-100-58-60-102-62-61-101-59-57-99-55-53-97-51-49-95-47-45-93-43-41-91-39-37-89-35-33-87-31-29-85-27-25-83-23-21-81-19-17-79-15
Tulajdonságok és előnyök
Bromoacetamido-dPEG ®₂₄-amido-DBCO is a crosslinker with a bromoacetamido which can react with a free thiol and a DBCO which can be used for a copper-free "click" chemistry reaction with an azide group.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)