Fontos dokumentumok
QBD10406
MAL-dPEG®4-(m-dPEG®12)3
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>90%
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reactivity: thiol reactive
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: sulfhydryl reactive
polimer felépítés
shape: branched
functionality: monofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NC(COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)(COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O
InChI
1S/C106H202N6O50/c1-120-24-27-128-40-43-136-54-57-142-66-69-148-78-81-154-90-93-157-87-84-151-75-72-145-63-60-139-51-48-133-37-32-125-21-12-108-100(114)7-17-160-96-106(111-103(117)10-16-123-30-35-131-46-47-132-36-31-124-20-11-107-99(113)6-15-112-104(118)4
Related Categories
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)