Merck
QBD11150
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®3-bromoacetamide
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H49BrF6N6O15
Molekulatömeg:
927.64
UNSPSC kód:
12352111
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
form
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O.OC(C(F)(F)F)=O.O=C(CN1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(O)=O)CC(NCCOCCOCCOCCNC(CBr)=O)=O)CC(O)=O)O
Tulajdonságok és előnyök
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®₃-bromoacetamide contains a DOTA-tris(acid) metal chelator for radio-labelling and a thiol reactive bromoacetamide connected by a hydrophilic dPEG spacer.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)