Fontos dokumentumok
8.52026
Sigma-Aldrich
Fmoc-Sta-OH
Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-Sta-OH, N-Fmoc-L-statine,N-Fmoc-(3S,4S)-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H27NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
397.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥95.0% (acidimetric)
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
92-94 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
N([C@H]([C@@H](O)CC(=O)O)CC(C)C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(2)11-20(21(25)12-22(26)27)24-23(28)29-13-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h3-10,14,19-21,25H,11-13H2,1-2H3,(H,24,28)(H,26,27)/t20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JGUYYODGVQXZAY-SFTDATJTSA-N
Általános leírás
Standard building block for introduction of statine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-1053
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.