Merck
QBD10170
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®12-OH
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H51NO12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
545.66
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51171641
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
form
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
Tulajdonságok és előnyök
Amino-dPEG®12-OH reagent contains a terminal primary amine and a terminal hydroxyl (alcohol) group separated by a single molecular weight dPEG® spacer (42.7 Å). The spacers are highly hydrophilic and non-immunogenic. Because each spacer is a discrete, single molecular weight entity, precise spatial control is possible. These products can be used in a variety of applications, including surface modification where the terminal amine is reacted with an activated carboxylic acid and the terminal hydroxyl provides a non-immunogenic, hydrophilic coating over the targeted surface.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)