Fontos dokumentumok
P0440
Pimaricin preparation
~2.5% (γ-irradiated Pimaricin), aqueous suspension
Szinonimák:
Pimaricin, Tennecetin, Natamycin preparation
About This Item
Javasolt termékek
form
aqueous suspension
Minőségi szint
koncentráció
~2.5% (γ-irradiated Pimaricin)
oldhatóság
DMSO: soluble
sűrűség
1.0 g/mL at 20 °C (lit.)
antibiotikus hatásspektrum
fungi
yeast
Hatásmechanizmus
cell membrane | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12C[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]3O)\C=C\C=C\C=C\C=C\C[C@@H](C)OC(=O)\C=C\[C@@]4([H])O[C@]4([H])C[C@H](O)C[C@](O)(C[C@H](O)[C@H]1C(O)=O)O2
InChI
1S/C33H47NO13/c1-18-10-8-6-4-3-5-7-9-11-21(45-32-30(39)28(34)29(38)19(2)44-32)15-25-27(31(40)41)22(36)17-33(42,47-25)16-20(35)14-24-23(46-24)12-13-26(37)43-18/h3-9,11-13,18-25,27-30,32,35-36,38-39,42H,10,14-17,34H2,1-2H3,(H,40,41)/b4-3+,7-5+,8-6+,11-9+,13-12+/t18-,19-,20+,21+,22+,23-,24-,25+,27-,28+,29-,30+,32+,33-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NCXMLFZGDNKEPB-FFPOYIOWSA-N
Általános leírás
Pimaricin is a polyene antifungal antibiotic produced by Streptomyces natalensis from soil near Pietermaritzburg, South Africa.1 Pimaricin has antimicrobial activity similar to that of nystatin. In addition, it is active against Trichomonas vaginalis. Pimaricin is used in the treatment of candidiasis, trichomoniasis, fungal keratitis and aspergillosis. It has also been used as a food additive in some countries. In some studies, it has been shown to decrease the amount of mold upon which the Dermatophagoides pteronyssinus (house-dust mite) is dependent.2
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
The product and any aqueous dilutions will be suspensions and should not be sterile filtered.
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves