Merck
706396
Sigma-Aldrich
α-Cyclopentylmandelic acid
97%
Szinonimák:
2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H16O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.26
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
mp
146-151 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OC(=O)C(O)(C1CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O3/c14-12(15)13(16,11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFLUEQCOAQCQLP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)