Merck
MNO000035
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
AldrichCPR
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H9F3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
Forma
liquid
SMILES string
FC(F)(F)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C7H9F3O/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h5H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZSQHJQIBOWYSQ-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
111.2 °F
Lobbanási pont (C)
44 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)