MABC674
Anti-LPL Antibody, clone 2C5
ascites fluid, clone 2C5, from mouse
Szinonimák:
Lipoprotein lipase, HDLCQ11
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2C5, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LPL(4023)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected LPL in Hela cell lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cél megnevezése
Analízis megjegyzés
Hela cell lysate
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg