Teszt
97%
bp
90-95 °C/0.25 mmHg (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Clc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H6ClN/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-5,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMYQAKANKREQLM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)