Fontos dokumentumok
KN8971937100
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., disposable N-51A glass
frequency 100 MHz, L 7 in., pack of 100 ea
Szinonimák:
5 mm NMR Tubes, 897193-7100, Disposable NMR Tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass tube
colorless tube
Jellemzők
neck thread push fit
caps included but not attached
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Kimble® 897193-7100
parameter
100 MHz frequency
Hosszúság
7 in.
cső átmérő
5 mm
falvastagság
0.38 mm
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)