Fontos dokumentumok
KN8971930050
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., disposable N-51A glass
frequency 100 MHz, L 7 in., pkg of 50
Szinonimák:
897193-0050
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
borosilicate glass tube
colorless tube
Jellemzők
neck thread push fit
caps included but not attached
kiszerelés
pkg of 50
gyártó/kereskedő neve
Kimble® 897193-0050
Paraméterek
100 MHz frequency
Hosszúság
7 in.
cső átmérő
5 mm
falvastagság
0.38 mm
Általános leírás
Caps are included but not attached.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)