Fontos dokumentumok
Z314323
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 3 mL, glass Luer tip style
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
borosilicate glass
Jellemzők
autoclavable
graduated 0.1 mL
gyártó/kereskedő neve
Fortuna Graf
kapacitás
3 mL
Általános leírás
  • Interchangeable barrels and plungers
  • Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
  • Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
  • Conformity certified by H mark
Glass Luer
- standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
Jogi információk
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)