Fontos dokumentumok
KN8971938100
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., disposable N-51A glass
frequency 100 MHz, L 8 in., pack of 100 ea
Szinonimák:
897193-8100
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass tube
colorless tube
Jellemzők
neck thread push fit
caps included but not attached
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Kimble® 897193-8100
parameter
100 MHz frequency
Hosszúság
8 in.
cső átmérő
5 mm
falvastagság
0.38 mm
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)