Fontos dokumentumok
HVLP2932A
Millipore
Durapore® Screen Filter
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, hydrophilic, filter diam. 293 mm
Szinonimák:
Durapore Membrane, PVDF, Hydrophilic, 0.45 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
material
PVDF membrane
plain filter
white filter
leírás
Clarifying filtration of biological solutions
sterilitás
sterile; γ-irradiated
termékcsalád
Durapore®
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Durapore®
parameter
29 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
technika/technikák
bioburden reduction: suitable
szűrőátmérő
293 mm
vastagság
125 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
0.5%
törésmutató
n/D 1.42
Mátrix
Durapore®
pórusméret
0.45 μm pore size
bemenet
sample type liquid
buborékpont
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Filter Code: HVLP
Filter Type: Screen filter
Egyéb megjegyzések
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Jogi információk
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3