Merck
JKA8009
Sigma-Aldrich
8arm-PEG20K
average MN 20,000, NH2, hexaglycerol core, carboxyl reactive
Szinonimák:
8arm-PEG-NH2, hexaglycerol core, 8arm-PEG-NH2, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2)8
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
8arm-PEG20K-NH2, hexaglycerol core, HCl Salt, average Mn 20,000
form
solid
molekulatömeg
average Mn 20,000
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
polimer felépítés
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
8arm PEG Amine. Crosslinks into hydrogels. Amine group reacts with carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Frith, J.E., et al.
Biomaterials, 35(4) (2014)
Giorgi, M.E., et al.
Glycobiology, 22(10) (2012)
Jeon, O., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
Cikkek
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.