Merck
JKA13015
Sigma-Aldrich
mPEG12
SH, methoxy PEG12 thiol, monodisperse
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3O(CH2CH2O)11CH2CH2SH
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Terméknév
mPEG12-SH,
Forma
liquid
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Monodisperse PEG. SH can react with metal surfaces, other thiols, disulfide, maleimide and vinyl sulfone groups.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)