Merck
JKA13003
Sigma-Aldrich
mPEG12-NH2
About This Item
Lineáris képlet:
CH3O(CH2CH2O)11CH2CH2NH2
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
Általános leírás
Monodisperse PEG. The amine group reacts with a carboxyl group (-COOH) and other amine reactive chemical groups.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)