About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H7BrO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
211.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
126-129 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ketone
SMILES string
Brc1ccc2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H7BrO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5H,1,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSONICAHAPRCMV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
5-Bromo-1-indanone is a 1-indanone derivative. Its physical properties like density, freezing point and refractive index have been determined. It participates in the synthesis of the imidazolyl and triazolyl substituted biphenyl compounds.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Turn-On Fluorogenic Probes for the Selective and Quantitative Detection of the Cyanide Anion from Natural Sources.
Gomez T, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 8(6), 1271-1278 (2013)
Y Zhuang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 8(6), 1245-1252 (2000-07-15)
The synthesis of a new series of P450 17 inhibitors is described. The imidazol-1-yl compounds 5 showed strong inhibition of P450 17 rat and especially human enzyme, the most active compounds being 5ax, 5ay and 5bx with IC50 values of
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 229-229 (2015)
Andrew K Takle et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(2), 378-381 (2005-11-02)
A novel triarylimidazole derivative, SB-590885 (33), bearing a 2,3-dihydro-1H-inden-1-one oxime substituent has been identified as a potent and extremely selective inhibitor of B-Raf kinase.
Dawei Ma et al.
The Journal of organic chemistry, 64(1), 120-125 (2001-10-25)
Heating a mixture of alpha-aryl ketone with (R)-phenylglycinol produces a mixture of imine and 1,3-dioxazolidine. Treatment of this mixture with trimethylsilyl cyanide followed by transformation of nitrile to ester gives Strecker-type reaction products. The diastereoselectivity of the generated alpha-amino esters