Fontos dokumentumok
F6687
Sigma-Aldrich
Fmoc-(S)-2-(7-octenyl)Ala-OH
≥97%
Szinonimák:
(S)-N-Fmoc-α-(7-Octenyl)alanine, Fmoc-(S)-2-(7-octenyl)alanine, Fmoc-(S)-2-amino-2-methyl-dec-6-enoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H31NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
421.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N([C@](CCCCCCC=C)(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C26H31NO4/c1-3-4-5-6-7-12-17-26(2,24(28)29)27-25(30)31-18-23-21-15-10-8-13-19(21)20-14-9-11-16-22(20)23/h3,8-11,13-16,23H,1,4-7,12,17-18H2,2H3,(H,27,30)(H,28,29)/t26-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MADFVGMQNXRFAF-SANMLTNESA-N
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)