Fontos dokumentumok
75759
Quercetin 3-O-α-L-arabinopyranoside
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3-O-α-L-arabinoside, 3-(α-L-Arabinopyranosyloxy)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, Feniculin, Foeniculin, Guaijaverin, Quercetin 3-O-α-L-arabinoside
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O[C@H]1CO[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H18O11/c21-8-4-11(24)14-13(5-8)30-18(7-1-2-9(22)10(23)3-7)19(16(14)27)31-20-17(28)15(26)12(25)6-29-20/h1-5,12,15,17,20-26,28H,6H2/t12-,15-,17+,20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZZRDJXEMZMZFD-IEGSVRCHSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3