Fontos dokumentumok
GF83558773
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), rod, diam. 20 mm, L 1000 mm
Szinonimák:
FV307940
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
rod
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 835-587-73
Hosszúság
1000 mm
Átmérő
20 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)