Fontos dokumentumok
GF98465136
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), sheet, thickness 1.5 mm, size 75 × 75 mm, tolerance +/-0.3 mm
Szinonimák:
FP353015
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
sheet
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 984-651-36
méret
75 × 75 mm
vastagság
1.5 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)