Fontos dokumentumok
GF01026100
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.0125 mm, L 1 m, natural
Szinonimák:
FP341013
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 010-261-00
Hosszúság
1 m
vastagság
0.0125 mm
szín
natural
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)