Fontos dokumentumok
GF96312326
Aluminum
honeycomb, 600x600mm, thickness 26.5mm, cell size 6.3mm, cell wall 0.064mm, core density 0.083g/cm3, phenolic adhesive (resin), facing skin carbon fiber / epoxy, 99.9%
Szinonimák:
Aluminum, AL002678
About This Item
Javasolt termékek
material
hexagonal (prism)
leírás
cell wall 0.064mm
Teszt
≥99.9%
öngyulladási hőmérséklet
1400 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 963-123-26
ellenállás
2.6548 μΩ-cm
cellaméret
6.3 mm
méret × vastagság
600 x 600 mm × 26.5 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
sűrűség
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)