Fontos dokumentumok
GF91593670
Quartz - fused
tube, outside diameter 12.0 mm, length 500 mm, wall thickness 1.0 mm
Szinonimák:
SI617260
About This Item
UNSPSC kód:
11101503
NACRES:
NA.23
Forma
tubes
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 915-936-70
Hosszúság
500 mm
külső átmérő
12.0 mm
falvastagság
1.0 mm
Related Categories
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)