Fontos dokumentumok
Z612006
Julabo® bath tubing
metal (triple insulated with connector M16x1), L 1 m
About This Item
UNSPSC kód:
41105108
NACRES:
NB.77
material
metal (triple insulated with connector M16x1)
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Julabo 8930210
parameter
−100-350 °C temperature
Hosszúság
1 m
Jogi információk
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)