Fontos dokumentumok
GF89881857
Lithium fluoride
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.995%
Szinonimák:
LI516101
About This Item
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Teszt
99.995%
Forma
lumps
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 898-818-57
súly
50 g
maximum csomóméret
10 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)