Merck
GF85069154
Vanadium
foil, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.8%
Szinonimák:
V 000270
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
V
CAS-szám:
Molekulatömeg:
50.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141749
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.8%
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 850-691-54
ellenállás
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
méret
100 × 100 mm
vastagság
0.025 mm
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
sűrűség
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[V]
InChI
1S/V
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)