Fontos dokumentumok
GF84010496
Zirconium
rod, 200mm, diameter 1.5mm, 99.2%
Szinonimák:
Zirconium, ZR007905
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.2%
form
rod
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 840-104-96
ellenállás
40 μΩ-cm, 20°C
H × átmérő
200 mm × 1.5 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
sűrűség
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)