Fontos dokumentumok
GF73071514
Selenium
powder, 250 max. part. size (micron), purity 99.95%, weight 100 g
Szinonimák:
SE006010
About This Item
Javasolt termékek
leírás
gray
Teszt
99.95%
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 730-715-14
ellenállás
1.2 μΩ-cm, 0°C
súly
100 g
maximum részecskeméret
250 (micron)
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
sűrűség
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Se]
InChI
1S/Se
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)