Fontos dokumentumok
GF50190027
Copper
rod, 1000mm, diameter 4.8mm, hard, 99.9%
Szinonimák:
Copper, CU007930
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.9%
Forma
rod
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 501-900-27
ellenállás
1.673 μΩ-cm, 20°C
H × átmérő
1000 mm × 4.8 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
sűrűség
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)