Fontos dokumentumok
GF48238094
Nickel
rod, 1000mm, diameter 1.5mm, 99.99+%
Szinonimák:
Nickel, NI007915
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.99%
form
rod
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 482-380-94
ellenállás
6.97 μΩ-cm, 20°C
H × átmérő
1000 mm × 1.5 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
sűrűség
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)