Merck
GF70099814
Bismuth
lump, 7 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99.999%
Szinonimák:
BI006110
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Bi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141706
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.999%
form
lumps
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 700-998-14
ellenállás
129 μΩ-cm, 20°C
súly
200 g
maximum csomóméret
7 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
sűrűség
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Bi]
InChI
1S/Bi
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)