Fontos dokumentumok
GF96258437
Antimony
rod, 20mm, diameter 4.7mm, 99.999%
Szinonimák:
Antimony, SB007906
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99.999%
Forma
rod
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 962-584-37
ellenállás
41.7 μΩ-cm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
sűrűség
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sb]
InChI
1S/Sb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)