Fontos dokumentumok
GF38363272
Carbon - vitreous - 3000c
powder, max. particle size 12 micron, weight 50 g, min. particle size 0.4 micron
Szinonimák:
VC006010
About This Item
UNSPSC kód:
12141908
NACRES:
NA.23
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 383-632-72
súly
50 g
maximum részecskeméret
12 μm
Related Categories
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)