Fontos dokumentumok
GF01459762
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.021 mm, L 5 m, natural
Szinonimák:
AC321020
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 014-597-62
Hosszúság
5 m
vastagság
0.021 mm
szín
natural
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)