Fontos dokumentumok
EME00013
Benzyl-[4-(4-fluorophenyl)-2-thiazolyl]amine
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
SMILES string
FC1=CC=C(C=C1)C2=CSC(NCC3=CC=CC=C3)=N2
InChI
1S/C16H13FN2S/c17-14-8-6-13(7-9-14)15-11-20-16(19-15)18-10-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,11H,10H2,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAQWPVJOMKGWEF-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)