Fontos dokumentumok
DWKW216953
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (125 mL), PE liner
Szinonimák:
W216953
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
PE liner
PVC liner
phenolic cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
Jellemzők
with cap
with cap
kiszerelés
case of 24 ea
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® W216953
palackátmérő × Ma × Sz
(54 mm) (95 mm) (349 mm)
kapacitás
(125 mL)
szerelvény
38-400 neck
38-400
Tulajdonságok és előnyök
• Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders• Easy removal of contents• HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification• Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)• Amber, USP Type III soda-lime glass
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)