Merck
D171301
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,6-naphthalenedicarboxylate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
C10H6(CO2CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
244.24
Beilstein:
987259
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystals
mp
187-193 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)OC
InChI
1S/C14H12O4/c1-17-13(15)11-5-3-10-8-12(14(16)18-2)6-4-9(10)7-11/h3-8H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYUVMLBYMPKZAZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)