Teszt
99%
Forma
solid
mp
222-223 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2-c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H7NO3/c15-13-11-4-2-1-3-9(11)10-6-5-8(14(16)17)7-12(10)13/h1-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJEAHBZZHSLIQP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)