Fontos dokumentumok
D16606
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine-DL-lactate monohydrate
99%
Szinonimák:
Acrinol, Ethacridine lactate salt, Ethodin
Teszt
99%
Forma
powder
mp
243-245 °C (lit.)
antibiotikus hatásspektrum
Gram-positive bacteria
SMILES string
O.CC(O)C(O)=O.CCOc1ccc2nc3cc(N)ccc3c(N)c2c1
InChI
1S/C15H15N3O.C3H6O3.H2O/c1-2-19-10-4-6-13-12(8-10)15(17)11-5-3-9(16)7-14(11)18-13;1-2(4)3(5)6;/h3-8H,2,16H2,1H3,(H2,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYEPHMYJRNWPLA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?